Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiocianato de guanidina, 99 %
Código de producto. p-7025642
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11434777
Marca: Thermo Scientific Chemicals B21250.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Guanidine thiocyanate is a useful tool for RNA isolation and protein solubilization. It is involved in the quantification of mRNA from hepatocytes. It acts as a medium for blood smaple lystae in order to maintain the integrity of nucleic acid. It is a chaotropic agent, mainly involved in the extraction of DNA and RNA. It is utilized to deactivate the influenza virus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiocianato de guanidina es una herramienta útil para el aislamiento de ARN y la solubilización de proteínas. Participa en la cuantificación del ARNm de los hepatocitos. Actúa como medio para los lisados de muestras de sangre con el objetivo de mantener la integridad del ácido nucleico. Es un agente caotrópico, principalmente involucrado en la extracción de ADN y ARN. Se utiliza para desactivar el virus de la gripe.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiocianato de guanidina
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble en agua y etanol
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Guanidine thiocyanate