Learn More
Guaiazulene, 99%
Código de producto. p-4228708 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11984451 10 g Glass bottle 10 g
1 options
Código de producto. 11984451
Marca: Thermo Scientific Acros 120200100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 489-84-9 | C15H18 | 198.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 489-84-9
Fórmula molecular C15H18
Peso molecular (g/mol) 198.31
Clave InChI FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guaiazulene, 1,4-dimethyl-7-isopropylazulene, azulon, vetivazulen, azunol, 7-isopropyl-1,4-dimethylazulene, eucazulen, guajazulene, kessazulen, purazulen
PubChem CID 3515
ChEBI CHEBI:5550
Nombre IUPAC 1,4-dimetil-7-propan-2-ilazuleno
SMILES CC1=C2C=CC(=C2C=C(C=C1)C(C)C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Guaiazulene
Punto de fusión 29.0°C to 31.0°C
Color Azul
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 153.0°C (7.0 Torr)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 10 g
Beilstein 05,II,473
Índice Merck 15,459
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: 25%. Other solubilities: soluble in ethanol, ethyl ether and ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Low Melting Crystalline Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Guaiazulene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.