missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guadecitabine sodium, MedChemExpress

Código de producto. 16456378
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456378 10 mg 10 miligramos
16448967 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456378

Marca: Medchem Express HY15229

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Guadecitabine sodium (SGI-110 sodium) is a second-generation DNA methyltransferases (DNMT) inhibitor for research of acute myeloid leukemia (AML) and myelodysplastic syndromes (MDS).

Guadecitabine sodium (SGI-110 sodium) is a second-generation DNA methyltransferases (DNMT) inhibitor for research of acute myeloid leukemia (AML) and myelodysplastic syndromes (MDS).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Guadecitabine sodium
CAS 929904-85-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23N9NaO10P
Cantidad 10 mg
Sinónimo SGI-110 sodium S-110 sodium
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (86.30 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 50 mg/mL (86.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O[C@@H]4[C@@H](CO)O[C@@H](N5C=NC(N)=NC5=O)C4)(O[Na])=O)O3)C=N2)NC(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 579.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.39
Porcentaje de pureza 95.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.