Learn More
GTF3C4 Monoclonal Antibody (OTI4A3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17587174
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17587174 30 μL 30 microlitros
17567174 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17587174
Marca: Origene Technologies TA812629S
Mouse Monoclonal Antibody
GTF3C4 Monoclonal antibody specifically detects GTF3C4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno GTF3C4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4A3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GTF3C4
N.º de referencia del gen Q9UKN8
Alias de gen 5330400C03; AI426938; AU014771; AU017413; general transcription factor 3C 4; general transcription factor 3C polypeptide 4; general transcription factor IIIC 4; general transcription factor IIIC subunit 4; general transcription factor IIIC, polypeptide 4; general transcription factor IIIC, polypeptide 4, 90kDa; Gtf3c4; KAT12; TF3C-delta; TFIII90; TFIIIC 90 kDa subunit; TFIIIC290; TFIIIC90; TFIIICDELTA; transcription factor IIIC 90 kDa subunit; Transcription factor IIIC subunit delta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 583-822 of human GTF3C4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9329
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1