missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF3C4 Monoclonal Antibody (OTI4A3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17567174
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17567174 100 μL 100 microlitros
17587174 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17567174 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA812629

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Essential for RNA polymerase III to make a number of small nuclear and cytoplasmic RNAs, including 5S RNA, tRNA, and adenovirus-associated (VA) RNA of both cellular and viral origin. Has histone acetyltransferase activity (HAT) with unique specificity for free and nucleosomal H3. May cooperate with GTF3C5 in facilitating the recruitment of TFIIIB and RNA polymerase through direct interactions with BRF1, POLR3C and POLR3F. May be localized close to the A box.

Especificaciones

Antígeno GTF3C4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4A3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GTF3C4
N.º de referencia del gen Q9UKN8
Alias de gen KAT12, TF3C-delta, TFIII90, TFIIIC290, TFIIIC90, TFIIICDELTA
Símbolos de los genes GTF3C4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 583-822 of human GTF3C4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9329
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.