missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF2IRD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16836874 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16836874 20 μL 20 microlitros
16826874 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16836874 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 170521AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Williams-Beuren syndrome (WBS) is a developmental disorder caused by the hemizygous microdeletion on chromosome 7q11.23. WBS is an autosomal domit genetic condition that is characterized by physical, cognitive and behavioral traits. The physical traits associated with WBS include facial dysmorphology, vascular stenoses, growth deficiencies, dental anomalies and neurologic and musculoskeletal abnormalities. Mild retardation, a weakness in visual-spatial skills, anxiety and a short attention span are typical cognitive and behavioral traits of WBS patients. The WBSCR11 gene is located within the WBS deletion and may contribute to the developmental symptoms found in WBS because of a loss of the encoded transcription factor. WBSCR11 is also designated GRF2IRD1, GTF3, Cream1 and MusTRD1 in human and BEN in mouse, due to slight differences in gene structure. WBSCR11 is expressed in all adult tissues as several variants and has discrete spatial and temporal expression during embryogenesis.

Especificaciones

Antígeno GTF2IRD1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GTF2IRD1
N.º de referencia del gen Q9UHL9
Alias de gen BEN, CREAM1, GTF2IRD1, GTF3, hMusTRD1alpha1, MUSTRD1, MusTRD1/BEN, RBAP2, USE B1 binding protein, WBS, WBSCR11, WBSCR12
Símbolos de los genes Gtf2ird1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GTF2IRD1 Fusion Protein Ag10718
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 246770, 57080, 9569
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.