missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF2A1L Monoclonal Antibody (OTI1D3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17594504
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17594504 30 μL 30 microlitros
17574504 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17594504 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810959S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GTF2A1L Monoclonal antibody specifically detects GTF2A1L in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno GTF2A1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HOXD8
N.º de referencia del gen P13378
Alias de gen ALF; CXCDC1; general transcription factor II A, 1-like factor; general transcription factor IIA 1 like; general transcription factor IIA 1-like; general transcription factor IIA subunit 1 like; general transcription factor IIA, 1-like; GTF2A1L; GTF2A1LF; GTF2A1-like factor; KIAA2037; testis secretory sperm-binding protein Li 230m; TFIIA large subunit isoform ALF; TFIIA-alpha and beta-like factor; TFIIA-alpha/beta-like factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 69-290 of human HOXD8 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3234
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.