missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF2A1L Monoclonal Antibody (OTI1D3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17574504
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17574504 100 μL 100 microlitros
17594504 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17574504 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810959

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The assembly and stability of the RNA polymerase II transcription pre-initiation complex on a eukaryotic core promoter involve the effects of TFIIA on the interaction between TATA-binding protein (TBP) and DNA. This gene encodes a germ cell-specific counterpart of the large (alpha/beta) subunit of general transcription factor TFIIA that is able to stabilize the binding of TBP to DNA and may be uniquely important to testis biology. Alternative splicing for this locus has been observed and two variants, encoding distinct isoforms, have been identified. Co-transcription of this gene and the neighboring upstream gene generates a rare transcript (SALF), which encodes a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product.

Especificaciones

Antígeno GTF2A1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GTF2A1L
N.º de referencia del gen Q9UNN4
Alias de gen ALF
Símbolos de los genes GTF2A1L
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 183-478 of human GTF2A1L produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.