Learn More
GSTT2B Polyclonal Antibody
Descripción
GSTT2B Polyclonal Antibody for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GSTT2B |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.98 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3 |
| génica | GSTT2B |
| N.º de referencia del gen | P0CG30 |
| Alias de gen | glutathione S-transferase theta 2; glutathione S-transferase theta 2B (gene/pseudogene); glutathione S-transferase theta-2; Glutathione S-transferase theta-2B; GST class-theta-2; GSTT2; GSTT2B; GSTT2P |
| Símbolos de los genes | GSTT2B |
| Mostrar más |