Learn More
GSTT2B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17167723
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17167723 100 μL 100 microlitros
1 options
Code produit. 17167723 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA5109794
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
GSTT2B Polyclonal Antibody
GSTT2B Polyclonal Antibody for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno GSTT2B
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.98 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica GSTT2B
N.º de referencia del gen P0CG30
Alias de gen glutathione S-transferase theta 2; glutathione S-transferase theta 2B (gene/pseudogene); glutathione S-transferase theta-2; Glutathione S-transferase theta-2B; GST class-theta-2; GSTT2; GSTT2B; GSTT2P
Símbolos de los genes GSTT2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 115-244 of human GSTT2B (NP_001074312.1).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 653689
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.