Learn More
GSTT2 Monoclonal Antibody (OTI7A12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200009719
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17585361 30 μL 30 microlitros
17565361 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17585361 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA501858S
Mouse Monoclonal Antibody
GSTT2 Monoclonal antibody specifically detects GSTT2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno GSTT2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7A12
Concentración 0.48 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DUPD1
N.º de referencia del gen Q68J44
Alias de gen AI266894; Glutathione S-transferase 12; glutathione S-transferase theta 2 (gene/pseudogene); glutathione S-transferase theta-2; Glutathione S-transferase Yrs-Yrs; glutathione S-transferase, theta 2; GST 12-12; GST class-theta-2; GSTT2; mGSTT2; Yrs
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DUPD1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338599
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1