Learn More
GSTO-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16440937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16440937 50 mg 50 miligramos
16487357 5 mg 5 miligramos
16483176 25 mg 25 miligramos
16414648 10 mg 10 miligramos
16405486 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16440937
Marca: Medchem Express HY112534
MedChemExpress GSTO-IN-2 is a glutathione S-transferase inhibitor with IC50s of 3.6, 16.3, and 1.4 μM for GSTA2, GSTM1, and GSTP1-1.
GSTO-IN-2 is a glutathione S-transferase inhibitor with IC50s of 3.6, 16.3, and 1.4 μM for GSTA2, GSTM1, and GSTP1-1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSTO-IN-2
Forma física Solid
CAS 1202710-57-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H52N2O9
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (161.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(-;@[C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)-;@[C@](-;@C-;@C-;@2)([H])-;@[C@@](-;@C-;@C-;@[C@@]3([H])-;@[C@@]-;@4(-;@C-;@C-;@[C@@H](OC([C@@H](NC(CC[C@@H](C(O)=O)N)=O)CC(O)=O)=O)-;@C-;@3)C)([H])-;@[C@]4([H])-;@C-;@C-;@1
Peso molecular (g/mol) 620.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.77
Porcentaje de pureza 98.0%