missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GSTM2 Antibody (CPTC-GSTMu2-2), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08255V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
GSTM2 Monoclonal antibody specifically detects GSTM2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| GSTM2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| glutathione S-transferase mu 2 (muscle), MGC117303, muscle, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase M2 | |
| Recombinant human full-length GSTM2 protein (Uniprot: P28161) | |
| 100 μg | |
| Endocrinology, Signal Transduction | |
| 2946 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CPTC-GSTMu2-2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido