missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GSTCD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15527032
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15527032 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15527032

Marca: Invitrogen™ PA546016

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: LRESSDQPPT IPVEILQLEK KLSEPVRVHN DDKLRRQKLK QQKADGVGPP Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 85%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 92%; Pig: 86%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

GSTCD (glutathione S-transferase, C-terminal domain containing) is a 633 amino acid protein belonging to the GSTCD family and contains one GST C-terminal domain. The gene encoding GSTCD maps to human chromosome 4, which represents approximately 6% of the human genome and contains nearly 900 genes. Notably, the Huntingtin gene, which is found to encode an expanded glutamine tract in cases of Huntington's disease, is on chromosome 4. FGFR-3 is also encoded on chromosome 4 and has been associated with thanatophoric dwarfism, achondroplasia, Muenke syndrome and bladder cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GSTCD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica Gstcd
N.º de referencia del gen Q8NEC7
Alias de gen 4933434L15Rik; glutathione S-transferase C-terminal domain containing; glutathione S-transferase C-terminal domain-containing protein; glutathione S-transferase, C-terminal domain containing; GSTCD; RGD1311822
Símbolos de los genes Gstcd
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human GSTCD (aa 162-211).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79807
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.