Learn More
Kgw Isotherm™ Vasos Dewar de acero inoxidable GSS
Código de producto. 10672092
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
6000 ml
Altura (métrico):
156 mm
180 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10672092 1000 ml 156 mm cada uno
10548041 500 ml 180 mm 1 PCS
10510162 6000 ml 270 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10672092
Marca: Kgw Isotherm™ 2301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Conviene para gaz liquefacto o líquido caliente
  • Tapa de poliuretano recubierto de acero inoxidable en opción
  • Asa de transporte o asa y puñado
  • Dewar con asa y puñado
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se usa para almacenar y transportar nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
Altura (métrico) 156 mm
Incluye Tapón aislante de la tapa suelto
Capacidad (métrico) 1000 ml
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Material Acero inoxidable GSS