Learn More
Kgw Isotherm™ Vasos Dewar de acero inoxidable GSS
Código de producto. 10510162
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
6000 ml
Altura (métrico):
156 mm
180 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
10510162 6000 ml 270 mm cada uno
10672092 1000 ml 156 mm cada uno
10548041 500 ml 180 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10510162 Proveedor Kgw Isotherm™ N.º de proveedor 2305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Conviene para gaz liquefacto o líquido caliente
  • Tapa de poliuretano recubierto de acero inoxidable en opción
  • Asa de transporte o asa y puñado
  • Dewar con asa y puñado
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se usa para almacenar y transportar nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
Altura (métrico) 270 mm
Incluye Tapón aislante de la tapa suelto
Capacidad (métrico) 6000 ml
Diámetro interior (métrico) 184 mm
Material Acero inoxidable GSS