missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GSS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2S9W7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17145793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17145793 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17145793

Marca: Invitrogen™ MA535129

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: AIAEALAAPS RFVLKPQREG GGNNLYGEEM VQALKQLKDS EERASYILME KIEPEPFENC LLRPGSPARV VQCISELGIF GVYVRQEKTL VMNKHVGHLL R.

Glutathione is important for a variety of biological functions, including protection of cells from oxidative damage by free radicals, detoxification of xenobiotics, and membrane transport. The protein encoded by this gene functions as a homodimer to catalyze the second step of glutathione biosynthesis, which is the ATP-dependent conversion of gamma-L-glutamyl-L-cysteine to glutathione. Defects in this gene are a cause of glutathione synthetase deficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GSS
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 2S9W7
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GSS
N.º de referencia del gen P46413, P48637, P51855
Alias de gen AI314904; Glutathione synthase; glutathione synthetase; GS-A/GS-B; GSH S; GSH synthetase; GSHB; GSHS; GSH-S; GSS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; MGC14098; OTTHUMP00000030711
Símbolos de los genes GSS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Glutathione Synthetase (GSS) (P48637).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14854, 25458, 2937
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.