Learn More
Saint-Gobain Tubos de vacío de caucho de GSR
Código de producto. 11737313
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
5 mm
Diámetro exterior (imperial):
14 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11737313 4 mm 14 mm 10 metros
11747313 5 mm 15 mm 10 metros
2 options
Código de producto. 11737313
Marca: Saint-Gobain 71006610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones industriales, de construcción y químicas. Los tubos de vacío de caucho de GSR Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una combinación ideal de resistencia química y vida útil de la bomba.
  • Muy buena elasticidad y flexibilidad
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Estructura de caucho natural con Shore A 45
  • Ligeros, flexibles y resistentes al desgaste con buena impermeabilidad
  • Ofrecen buena resistencia química a ácidos y bases
  • Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (FDA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA compliant, food WCR
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 14 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 5 mm
Para utilizar con (aplicación) Vacuum work
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -25 °C
Color Red
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C