Learn More
GSK963, MedChemExpress
Descripción
GSK963 is a chiral, highly potent and selective inhibitor of RIP1 kinase, with an IC50 of 29 nM. GSK963 is a selective and potent inhibitor of necroptosis in murine and human cells in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK963 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2049868-46-2 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H18N2O |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (108.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(C)C(N1N=CC[C@H]1C2=CC=CC=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 230.31 |
| Mostrar más |