missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK682753A, MedChemExpress

Código de producto. 16464546
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464546 100 mg 100 miligramos
16492706 25 mg 25 miligramos
16453298 10 mg 10 miligramos
16449836 50 mg 50 miligramos
16486017 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464546

Marca: Medchem Express HY101192

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK682753A is a selective and highly potent inverse agonist of the epstein-barr virus-induced receptor 2 (EBI2) with an IC50 of 53.6 nM.

GSK682753A is a selective and highly potent inverse agonist of the epstein-barr virus-induced receptor 2 (EBI2) with an IC50 of 53.6 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK682753A
Forma física Powder
CAS 1334294-76-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21Cl3N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.43 mM)
SMILES O=C1OC2(CCN(C(/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2)CN1CC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 479.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.78
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.