Learn More
STEMCELL Technologies GSK621
Código de producto. 17199981
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17199981 1 mg 1 miligramo
17109991 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17199981 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 1000265
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
AMPK agonist
  • GSK621 is a specific agonist of AMP-activated protein kinase (AMPK; Sujobert et al.)
  • Increases AMPKα T172 phosphorylation, a marker of AMPK activation, in acute myeloid leukemia (AML) cells and primary AML samples (Sujobert et al.)
  • Displays selective cytotoxicity (IC50 = 13 - 30 μM) by activating autophagy via the eIF2ɑ signaling pathway independent of mTORC1 activation in AML cell lines but not in normal hematopoietic progenitor cells (Sujobert et al.)
  • Inhibits human melanoma cell survival and proliferation (Chen et al.)
Especificaciones
CAS 1346607-05-3
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C26H20ClN3O5
Pureza ≥98%