missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies GSK621
Descripción
- GSK621 is a specific agonist of AMP-activated protein kinase (AMPK; Sujobert et al.)
- Increases AMPKα T172 phosphorylation, a marker of AMPK activation, in acute myeloid leukemia (AML) cells and primary AML samples (Sujobert et al.)
- Displays selective cytotoxicity (IC50 = 13 - 30 μM) by activating autophagy via the eIF2ɑ signaling pathway independent of mTORC1 activation in AML cell lines but not in normal hematopoietic progenitor cells (Sujobert et al.)
- Inhibits human melanoma cell survival and proliferation (Chen et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1346607-05-3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C26H20ClN3O5 |
| Pureza | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?