Learn More
GSK484 hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
GSK484 hydrochloride is a selective and reversible peptidylarginine deiminase 4 (PAD4) inhibitor. GSK484 hydrochloride demonstrates high affinity binding to PAD4 with IC50s of 50 nM in the absence of Calcium. In the presence of 2 mM Calcium, notably lower potency (250 nM) is observed.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | GSK484 hydrochloride |
| CAS | 1652591-81-5 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H32ClN5O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (245.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (98.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1C[C@H](N)[C@H](O)CC1)C2=CC(OC)=C3C(N=C(C(N4CC5CC5)=CC6=C4C=CC=C6)N3C)=C2.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 510.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 510.03 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?