missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK467, MedChemExpress

Código de producto. 16451117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16451117 50 mg 50 miligramos
16497607 5 mg 5 miligramos
16465646 100 mg 100 miligramos
16404868 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16451117

Marca: Medchem Express HY116761

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK467 is a cell penetrant and selective KDM5B (JARID1B or PLU1) inhibitor with a Ki of 10 nM and an IC50 of 26 nM. GSK467 shows 180-fold selectivity for KDM4C and no measurable inhibitory effects toward KDM6 or other Jumonji family members.

GSK467 is a cell penetrant and selective KDM5B (JARID1B or PLU1) inhibitor with a Ki of 10 nM and an IC50 of 26 nM. GSK467 shows 180-fold selectivity for KDM4C and no measurable inhibitory effects toward KDM6 or other Jumonji family members.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK467
CAS 1628332-52-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13N5O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (65.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(NC(OC3=CN(N=C3)CC4=CC=CC=C4)=N1)C=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 319.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.32
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.