missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK4028, MedChemExpress

Código de producto. 16455967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455967 5 mg 5 miligramos
16473238 10 mg 10 miligramos
16449786 50 mg 50 miligramos
16434506 100 mg 100 miligramos
16422686 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455967

Marca: Medchem Express HY101027A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK4028 is the enantiomeric negative control of GSK4027, which is a PCAF/GCN5 bromodomain chemical probe, the pIC50 of GSK4028 is 4.9 in a time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay.

GSK4028 is the enantiomeric negative control of GSK4027, which is a PCAF/GCN5 bromodomain chemical probe, the pIC50 of GSK4028 is 4.9 in a time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) assay.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK4028
CAS 2079886-19-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21BrN4O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (265.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(N[C@H]2C[C@@H](C3=CC=CC=C3)CN(C)C2)C=NN(C)C1=O
Peso molecular (g/mol) 377.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.28
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.