missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK3B(phospho S9) & GSK3B Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™

Código de producto. 16111604
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
16111604 1 Set 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16111604

Marca: Abnova DP0126.1Set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Antibody Pair

This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the GSK3B protein, and the other against the specific S9 phosphorylated site of GSK3B for use in in situ Proximity Ligation Assay.

Especificaciones

Antígeno GSK3B
Aplicaciones In situ PLA
Conjugado Unconjugated
génica glycogen synthase kinase 3 beta
Alias de gen -
Símbolos de los genes GSK3B
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2932
Incluye Antibody pair set content: 1. Phospho-GSK3B S9 rabbit polyclonal antibody (20 ul) In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (0.02% sodium azide, 50% glycerol) 2. GSK3B mouse monoclonal antibody (40 ug) In 1x PBS, pH 7.2 *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto Ab Pair
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.