missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GSK3B Monoclonal Antibody (ZG004)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10650464
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10650464 100 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10650464 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 399500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GSK3B Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

GSK3B is a proline-directed serine/threonine protein kinase involved in energy metabolism, neuronal cell development and body pattern formation. It is a negative regulator of glucose homeostasis and is involved in energy metabolism, inflammation, ER-stress, mitochondrial dysfunction, and apoptotic pathways. GSK3B is a critical component of the Wnt/beta-catenin signaling pathway, and its activity results in the inhibition of Wnt signaling by mediating the degradation of beta-catenin. GSK3B is also involved in the Hedgehog, Notch, and insulin signaling pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GSK3B
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon ZG004
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica GSK3B
N.º de referencia del gen P18266, P49841, Q9WV60
Alias de gen 7330414F15Rik; 8430431H08Rik; C86142; EC 2.7.11.26; FA; Factor A; fb68h05; fk80d11; glycogen synthase kinase 3; glycogen synthase kinase 3 beta; glycogen synthase kinase 3 beta L homeolog; glycogen synthase kinase 3 beta variant 1; glycogen synthase kinase 3 beta variant 2; glycogen synthase kinase 3 beta variant 3; glycogen synthase kinase 3 beta variant 4; glycogen synthase kinase 3 beta variant 5; glycogen synthase kinase 3 beta, genome duplicate a; glycogen synthase kinase-3 beta; glycogen synthase kinase-3 beta splice variant X1; glycogen synthase kinase-3 beta splice variant X2; glycogen synthase kinase-3 beta splice variant X3; GSK 3 beta; GSK 3B; gsk3; GSK-3; GSK3 beta; GSK-3 beta; GSK-3 beta GSK3B; GSK-3[b]; Gsk3b; GSK-3b; gsk3b.L; gsk3ba; gsk3beta; GSK-3beta; gsk3-beta; GSK3beta isoform; intracellular kinase; pp37; serine/threonine-protein kinase GSK3B; wu:fb68h05; wu:fk80d11; XELAEV_180112401mg; xgsk-3; Xgsk-3 protein
Símbolos de los genes GSK3B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human GSK3 beta.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2932, 56637, 84027
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.