missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK369796 Dihydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16490146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16490146 2 mg 2 miligramos
16484978 10 mg 10 miligramos
16475746 100 mg 100 miligramos
16451227 50 mg 50 miligramos
16407717 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16490146

Proveedor: Medchem Express HY12082A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.

GSK369796 Dihydrochloride is an affordable and effective antimalarial and inhibits hERG potassium ion channel repolarization with an IC50 of 7.5 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK369796 Dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 1010411-21-8
Color Yellow
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24Cl3N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (233.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (116.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(NC2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)=CC=C1CNC(C)(C)C.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 428.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.78
Porcentaje de pureza 98.32%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.