missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK2982772, MedChemExpress

Código de producto. 16469966
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469966 50 mg 50 miligramos
16476277 5 mg 5 miligramos
16460899 1 mg 1 miligramo
16444666 100 mg 100 miligramos
16443558 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469966

Marca: Medchem Express HY101760

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK2982772 is a potent, orally active and ATP competitive RIP1 kinase inhibitor with IC50 values of 16 nM and 20 nM for human and monkey RIP1, respectively.

GSK2982772 is a potent, orally active and ATP competitive RIP1 kinase inhibitor with IC50 values of 16 nM and 20 nM for human and monkey RIP1, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK2982772
CAS 1622848-92-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19N5O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (662.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=NC(CC2=CC=CC=C2)=NN1)N[C@H]3COC4=CC=CC=C4N(C)C3=O
Peso molecular (g/mol) 377.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.4
Porcentaje de pureza 95.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.