missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK256066 Trifluoroacetate, MedChemExpress

Código de producto. 16478188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16478188 10 mg 10 miligramos
16490628 5 mg 5 miligramos
16484087 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16478188 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70069

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK256066 Trifluoroacetate is a selective and high-affinity phosphodiesterase 4 (PDE) inhibitor, with an IC50 of 3.2 pM for PDE4B. GSK256066 Trifluoroacetate is developed for the research of chronic obstructive pulmonary disease.

GSK256066 Trifluoroacetate is a selective and high-affinity phosphodiesterase 4 (PDE) inhibitor, with an IC50 of 3.2 pM for PDE4B. GSK256066 Trifluoroacetate is developed for the research of chronic obstructive pulmonary disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK256066 Trifluoroacetate
CAS 1415560-64-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H27F3N4O7S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (79.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(F)(F)F)=O.O=C(N)C1=C(C2=CC(S(=O)(C3=CC=CC(C(N(C)C)=O)=C3)=O)=CC(C)=C2N=C1)NC4=CC=CC(OC)=C4
Peso molecular (g/mol) 632.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.61
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.