missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK2239633A, MedChemExpress

Código de producto. 16452828
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16452828 10 mg 10 miligramos
16495567 5 mg 5 miligramos
16479486 50 mg 50 miligramos
16460539 1 mg 1 miligramo
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16452828

Marca: Medchem Express HY100183

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK2239633A is a CC-chemokine receptor 4 (CCR4) antagonist, which inhibits the binding of [125I]-TARC to human CCR4 with a pIC50 of 7.96 ± 0.11.

GSK2239633A is a CC-chemokine receptor 4 (CCR4) antagonist, which inhibits the binding of [125I]-TARC to human CCR4 with a pIC50 of 7.96 ± 0.11.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK2239633A
CAS 1240516-71-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25ClN4O5S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (455.32 mM)
SMILES CC(C)(O)C(NCC1=CC=CC(CN2N=C(NS(=O)(C3=CC=C(Cl)S3)=O)C4=C2C=CC=C4OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 549.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.06
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.