missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK2193874, MedChemExpress

Código de producto. 16455867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455867 5 mg 5 miligramos
16459686 50 mg 50 miligramos
16444426 100 mg 100 miligramos
16442636 25 mg 25 miligramos
16420036 2 mg 2 miligramos
16413138 10 mg 10 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455867

Marca: Medchem Express HY100720

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK2193874 is an orally active, potent, and selective TRPV4 antagonist with IC50s of 2 nM and 40 nM for rTRPV4 and hTRPV4.

GSK2193874 is an orally active, potent, and selective TRPV4 antagonist with IC50s of 2 nM and 40 nM for rTRPV4 and hTRPV4.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material GSK2193874
CAS 1336960-13-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H38BrF3N4O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (144.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CN2CCC(N3CCCCC3)CC2)C(C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)=NC5=CC(Br)=CC=C15)NC6(C7=CC=CC=C7)CC6
Peso molecular (g/mol) 691.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.62
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.