missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK1940029, MedChemExpress

Código de producto. 16467706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467706 100 mg 100 miligramos
16493837 50 mg 50 miligramos
16460358 5 mg 5 miligramos
16441859 1 mg 1 miligramo
16427898 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467706

Marca: Medchem Express HY19762

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK1940029 (SCD inhibitor 1) is a stearoyl-coa desaturase (SCD) inhibitor extracted from patent WO/2009060053 A1, compound example 16.

GSK1940029 (SCD inhibitor 1) is a stearoyl-coa desaturase (SCD) inhibitor extracted from patent WO/2009060053 A1, compound example 16.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK1940029
CAS 1150701-66-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16Cl2N4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo SCD inhibitor 1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (81.79 mM)
SMILES ClC(C=CC(CN1N=NC(C(NC2=CC=C(CO)C=C2)=O)=C1C)=C3)=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 391.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.25
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.