Learn More
GSK1059615, MedChemExpress
Description
GSK1059615 is a dual inhibitor of PI3Kα/β/δ/γ (reversible) and mTOR with IC50 of 0.4 nM/0.6 nM/2 nM/5 nM and 12 nM, respectively.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | GSK1059615 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 958852-01-2 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H11N3O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (15.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(S/C1=C\C2=CC=C3N=CC=C(C3=C2)C4=CC=NC=C4)NC1=O |
| Show More |