missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK1016790A, MedChemExpress

Código de producto. p-200096539
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16493767 50 mg 50 miligramos
16470278 5 mg 5 miligramos
16457646 100 mg 100 miligramos
16437818 10 mg 10 miligramos
16403666 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16493767

Marca: Medchem Express HY19608

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK1016790A is a potent and selective transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) channel agonist. GSK1016790A can elicit Ca2+ influx and elevate intracellular Ca2+ in HEK cells.

GSK1016790A is a potent and selective transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) channel agonist. GSK1016790A can elicit Ca2+ influx and elevate intracellular Ca2+ in HEK cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK1016790A
CAS 942206-85-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32Cl2N4O6S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (50.33 mM)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)N[C@H](C(N3CCN(C([C@@H](NS(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=O)CO)=O)CC3)=O)CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 655.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 655.61
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.