missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK-LSD1 dihydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16405817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16405817 5 mg 5 miligramos
16492606 25 mg 25 miligramos
16489636 50 mg 50 miligramos
16463078 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16405817

Marca: Medchem Express HY100546A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK-LSD1 dihydrochloride is a potent, selective and irreversible lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor with an IC50 of 16 nM.

GSK-LSD1 dihydrochloride is a potent, selective and irreversible lysine specific demethylase 1 (LSD1) inhibitor with an IC50 of 16 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK-LSD1 dihydrochloride
CAS 2102933-95-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H22Cl2N2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (216.08 mM)
SMILES C1(N[C@H]2[C@H](C3=CC=CC=C3)C2)CCNCC1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 289.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.