missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GSK-J1 lithium salt, MedChemExpress
Descripción
GSK-J1 lithium salt is a potent inhibitor of H3K27me3/me2-demethylases JMJD3/KDM6B and UTX/KDM6A, with IC50 of 60 nM towards KDM6B.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK-J1 lithium salt |
| Forma física | Solid |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H22LiN5O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| SMILES | [Li]OC(CCNC1=NC(C2=NC=CC=C2)=NC(N(CC3)CCC4=C3C=CC=C4)=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 395.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.38 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?