missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK-923295, MedChemExpress

Código de producto. 16440147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16440147 50 mg 50 miligramos
16466487 5 mg 5 miligramos
16464826 100 mg 100 miligramos
16413768 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16440147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10299

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK-923295 is a special, allosteric inhibitor of centromere-associated protein-E (CENP-E) kinesin motor ATPase activity, with Ki of 3.2±0.2 nM and 1.6± 0.1 nM for human and canine, respectively.

GSK-923295 is a special, allosteric inhibitor of centromere-associated protein-E (CENP-E) kinesin motor ATPase activity, with Ki of 3.2±0.2 nM and 1.6± 0.1 nM for human and canine, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK-923295
CAS 1088965-37-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H38ClN5O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (50.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(C2=CN3C(C([C@@H](O)C)=CC=C3)=N2)C=C1)CNC(CN(C)C)=O)C4=CC(Cl)=C(C=C4)OC(C)C
Peso molecular (g/mol) 592.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.13
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.