Learn More
GSK 3 Inhibitor IX, MedChemExpress
Código de producto. 16464058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16464058 10 mg 10 miligramos
16446757 5 mg 5 miligramos
16420417 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16464058
Marca: Medchem Express HY10580
MedChemExpress GSK 3 Inhibitor IX (6-Bromoindirubin-3'-oxime; BIO) is a potent, selective, reversible and ATP-competitive inhibitor of GSK-3α/β and CDK1-cyclinB complex with IC50s of 5 nM/320 nM/80 nM for (GSK-3α/β)/CDK1/CDK5, respectively.
GSK 3 Inhibitor IX (6-Bromoindirubin-3'-oxime
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK 3 Inhibitor IX
CAS 667463-62-9
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10BrN3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6-Bromoindirubin-3'-oxime BIO MLS 2052
Información de solubilidad DMSO : ≥ 23 mg/mL (64.58 mM)
SMILES O/N=C(C1=CC=CC=C1N2)/C2=C3C(NC4=C/3C=CC(Br)=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 356.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.17
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease