Learn More
GSDMD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16850335 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16850335 20 μL 20 microlitros
16840335 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16850335
Marca: Proteintech 207701AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
FOXN3 is a member of the forkhead/winged helixtranscription factor family. Checkpoints are eukaryotic DNA damage-inducible cell cycle arrests at G1 and G2. Check point suppressor 1 suppresses multiple yeast checkpoint mutationsincluding mec1, rad9, rad53 and dun1 by activating aMEC1-independent checkpoint pathway. Alternative splicing isobserved at the locus, resulting in distinct isoforms.
Especificaciones
Antígeno GSDMD
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GSDMD
N.º de referencia del gen P57764
Alias de gen DF5L, DFNA5L, FKSG10, gasdermin D, GSDMD, GSDMDC1
Símbolos de los genes GSDMD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GSDMD Fusion Protein Ag14757
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79792
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG