missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GSC Monoclonal Antibody (1C2)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15599202
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15599202 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15599202

Marca: Invitrogen™ MA523070

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: LGYNNYFYGQ LHVQAAPVGP ACCGAVPPLG AQQCSCVPTP PGYEGPGSVL VSPVPHQMLP YMNVGTLSRT ELQLLNQLHC RRKRRHRTIF TDEQLEALEN LFQETKYPD.

This gene encodes a member of the bicoid subfamily of the paired (PRD) homeobox family of proteins. The encoded protein acts as a transcription factor and may be autoregulatory. A similar protein in mice plays a role in craniofacial and rib cage development during embryogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GSC
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1C2
Concentración 0.2-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica GSC
N.º de referencia del gen P56915
Alias de gen GCS; goosecoid; goosecoid homeobox; goosecoid protein; GSC; Homeobox protein goosecoid; SAMS
Símbolos de los genes GSC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GSC (NP_776248, 78 a.a. ~ 186 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 145258
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.