missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRP94 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7205996 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16823474 20 μL 20 microlitros
16813474 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16823474

Marca: Proteintech 147001AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody was generated against the C-terminal region of full-length HSP90b1.

GRP94 is a 803 amino acid protein belonging to the heat shock protein 90 family. It acts as a molecular chaperone that functions in the processing and transport of secreted proteins. GRP94 and its N-terminal fragment stimulates CTL expansion and maturation of human monocyte-derived dendritic cells (MDDC). It plays a central role in innate as well as acquired immunity, maturation and chemotaxis of dendritic cells, Ab production, cross-priming, as a potential marker in breast cancer and is a peptide acceptor in endoplasmic reticulum and an accessory to peptide loading of MHC class I molecules. Expression of GRP94 suppressed A23187-induced apoptosis and stabilized calcium homeostasis. GRP94 is expressed in melanoma or liver metastases of colon carcinoma cells, human gastric carcinoma BGC-823 cells.

Especificaciones

Antígeno GRP94
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HSP90B1
N.º de referencia del gen P08113, P14625, Q66HD0
Alias de gen ECGP, Endoplasmin, GP96, gp96 homolog, GRP 94, GRP94, HSP90B1, TRA1, Tumor rejection antigen 1
Símbolos de los genes Hsp90b1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GRP94 Fusion Protein Ag6344
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22027, 362862, 7184
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.