missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRP75/HSPA9B/Mortalin Antibody (OTI9F8), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70963APC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
GRP75/HSPA9B/Mortalin Monoclonal specifically detects GRP75/HSPA9B/Mortalin in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| GRP75/HSPA9B/Mortalin | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| HSPA9 | |
| Full length recombinant protein of human GRP75/HSPA9B/Mortalin (NP_004125) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Primate | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| OTI9F8 | |
| Flow Cytometry | |
| 75 kDa glucose-regulated protein, GRP-75, GRP75mthsp75, Heat shock 70 kDa protein 9, heat shock 70kD protein 9B, heat shock 70kDa protein 9 (mortalin), heat shock 70kDa protein 9B (mortalin-2), HSPA9BMGC4500, Mortalin, mortalin, perinuclear, mortalin-2, MOT, mot-2, MOT2, MTHSP75, p66-mortalin, PBP74CSA, Peptide-binding protein 74, stress-70 protein, mitochondrial | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 3313.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido