missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Growth Hormone Monoclonal Antibody (03), Invitrogen™

Código de producto. p-7240423
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17729733 50 μL 50 microlitros
17799593 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17729733

Marca: Invitrogen™ MA543374

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human Growth Hormone

Human growth hormone (hGH) is a member of the somatotropin/prolactin family of hormones which play an important role in growth control. The GH1 gene, along with 4 additional related genes, is located at the growth hormone locus on chromosome 17. The five genes share a remarkably high degree of sequence identity. Alternative splicing results in 5 isoforms ranging from approximately 19 kDa to 24 kDa. HGH is produced by the somatotroph cells in the pituitary. It acts through binding to membrane receptors that belong to the cytokine receptor subfamily. Its major role in stimulating body growth is to stimulate the liver and other tissues to secrete IGF-1. It stimulates both the differentiation and proliferation of myoblasts. It also stimulates amino acid uptake and protein synthesis in muscle and other tissues. Mutations or deletions in the gene lead to growth hormone deficiency and short stature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Growth Hormone
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 03
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica Gh1
N.º de referencia del gen P01241
Alias de gen dog growth hormone; GH; Gh1; GHB1; GHB5; GHN; GH-N; Growth hormone; growth hormone 1; growth hormone 12; growth hormone B1; growth hormone B5; growth hormone precursor; HGH; hGH-N; IGHD1B; pituitary growth hormone; rHGH; RNGHGP; Somatotropin
Símbolos de los genes Gh1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human Growth Hormone Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2688
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.