Learn More
Invitrogen™ Human Growth Hormone ELISA Kit
Código de producto. 15475003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475003 96 pruebas 1 set
17105459 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475003 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHGH1
ELISA
The Human Growth Hormone (Hu GH) ELISA quantitates Hu GH in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GH. Principle of the method The Human GH solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La hormona del crecimiento humana (hGH) forma parte de la clase de hormonas somatotropina/prolactina que desempeñan un papel importante en el control del crecimiento. El gen GH1, junto con otros 4 genes relacionados, se encuentra en el locus de la hormona del crecimiento en el cromosoma 17. Los cinco genes comparten un grado notablemente alto de identidad de secuencia. Los empalmes alternativos dan lugar a 5 isoformas que van desde aproximadamente 19 kDa hasta 24 kDa. La HGH es producida por las células somatotrópicas en la pituitaria. Esta actúa por medio de la unión a los receptores de membrana que pertenecen a la subclase de los receptores de citoquinas. Su papel principal en la estimulación del crecimiento del cuerpo es estimular el hígado y otros tejidos para que se secrete IGF-1. Estimula tanto la diferenciación como la proliferación de los mioblastos, así como la absorción de aminoácidos y la síntesis de proteínas en los músculos y otros tejidos. Las mutaciones o eliminaciones en el gen llevan a un déficit de la hormona del crecimiento y a la baja estatura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01241
Intervalo del ensayo 2,5-600 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg
Intervalo de calibración De 4 pg/mL a 600 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2688
Símbolo de gen GH,GH-N,GHB5,GHN,IGHD1B,hGH-N
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vías relacionadas con biomarcadores
Volumen de muestra 25 μl de plasma; 25 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo GH, GH-N, GHN, IGHD1B, hGH-N
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min