missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Growth Hormone Antibody (GH/8136R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20867APC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Growth Hormone Monoclonal antibody specifically detects Growth Hormone in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Growth Hormone | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N | |
| Recombinant full-length human Growth Hormone protein | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 2688 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| GH/8136R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido