Descripción
- Permite la agrupación rápida de Streptococcus A , B, C, D, F y G.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO13485 ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Marcado CE | Sí |
| Clia Complexity | Media-alta |
| Analitos detectables | Anticuerpo de grupo D estreptococos de conejo |
| Formato | 1 frasco (2,5 ml) |
| Tipo de muestra | Colonias bacterianas |
| Sensibilidad | 0,92 |
| Tipo | Prueba de portaobjetos de aglutinación |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección e identificación de los antígenos extraídos |
| Mostrar más |