Learn More
Solución estándar 1 de contaminación de aguas residuales y subterráneas, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354267
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11354267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036740.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1
Forma física Líquido
Concentración Matrix: 5% HNO3
Número MDL MFCD02091711
Número UN UN3264
Cantidad 100 mL
Grado Specpure