Descripción
- Fabricadas con PTFE.
- La junta sin grasa no contaminará la muestra.
- Resistencia química extraordinaria a temperaturas de funcionamiento de -200 a 260 °C.
- Los manguitos de paredes finas (0,05 mm de grosor) se ajustan cómodamente sin añadir volumen.
- Las juntas se ajustan sin bordes sobresalientes para simplificar el uso de clips de unión.
- Amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío hasta 0,1 mbar para evaporadores giratorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Pinzas de unión |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Manguitos para juntas esmeriladas |
| Cantidad | 10Pack |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De –200 a 260 °C |
| Grosor | 0,05mm |
| N.º de junta cónica estándar | NS 29/32 |