Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguito de junta esmerilada con collar de agarre
Descripción
- Resistencia química extraordinaria a temperaturas de funcionamiento de -200 a +260 °C
- Con collar de agarre y anillos de sellado para un ajuste excelente
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para juntas esmeriladas NS 45/40 |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 C a +260 °C |
| N.º de junta cónica estándar | 45/40 |